Merck
AMBH990F7436
Ambeed, Inc.
2-Methoxy-4-morpholinobenzoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
237.26
MDL番号:
Iupac Name
2-methoxy-4-(4-morpholinyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C12H15NO4/c1-16-11-8-9(2-3-10(11)12(14)15)13-4-6-17-7-5-13/h2-3,8H,4-7H2,1H3,(H,14,15)
InChI Key
UIZFHJSHLCHKES-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/221360-90-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/221360-90-3.html