Merck
AMBH990F73AC
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromo-1H-pyrazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
225.87
MDL番号:
Iupac Name
3,4-dibromo-1H-pyrazole
Inchi Code
1S/C3H2Br2N2/c4-2-1-6-7-3(2)5/h1H,(H,6,7)
InChI Key
DFUAIALZXKLUQU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5932-18-3.html
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5932-18-3.html