Merck
AMBH990F7156
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-oxoheptanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.22
MDL番号:
Iupac Name
ethyl 4-oxoheptanoate
Inchi Code
1S/C9H16O3/c1-3-5-8(10)6-7-9(11)12-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI Key
UEHFASAMWCNVSV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14369-94-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14369-94-9.html