Merck
AMBH990F7136
Ambeed, Inc.
4-(Piperidin-1-ylsulfonyl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.33
MDL番号:
Iupac Name
4-(1-piperidinylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2O2S/c12-10-4-6-11(7-5-10)16(14,15)13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-9,12H2
InChI Key
ZTTBIWZAAMPNBE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6336-68-1.html