Merck
AMBH990F6D25
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-(chloromethyl)morpholine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.71
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl 2-(chloromethyl)-4-morpholinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H18ClNO3/c1-10(2,3)15-9(13)12-4-5-14-8(6-11)7-12/h8H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
LKTUWBGNUYXETD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/650579-38-7.html
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/650579-38-7.html