Merck
AMBH990F6AD5
Ambeed, Inc.
(4,4-Dimethylcyclohex-1-en-1-yl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.02
MDL番号:
Iupac Name
4,4-dimethyl-1-cyclohexen-1-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H15BO2/c1-8(2)5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3,10-11H,4-6H2,1-2H3
InChI Key
HWFBGGLUEZIDOE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/865869-28-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/865869-28-9.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)