Merck
AMBH990F6949
Ambeed, Inc.
2-(3-Methoxybenzamido)acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
209.2
MDL番号:
Iupac Name
[(3-methoxybenzoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c1-15-8-4-2-3-7(5-8)10(14)11-6-9(12)13/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,14)(H,12,13)
InChI Key
JPKBHIBVUXBFSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57728-61-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57728-61-7.html