Merck
AMBH990F6105
Ambeed, Inc.
[2-(3-Methylbutoxy)naphthalen-1-yl]boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.13
MDL番号:
Iupac Name
2-(isopentyloxy)-1-naphthylboronic acid
Inchi Code
1S/C15H19BO3/c1-11(2)9-10-19-14-8-7-12-5-3-4-6-13(12)15(14)16(17)18/h3-8,11,17-18H,9-10H2,1-2H3
InChI Key
SVZXDQRZLMYRLP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1313760-73-4.html
Synonym
(2-(Isopentyloxy)naphthalen-1-yl)boronic acid
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1313760-73-4.html