Merck
AMBH98C8E5F7
Ambeed, Inc.
Imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.14
MDL番号:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-3-9-6-4-8-1-2-10(5)6/h1-4H,(H,11,12)
InChI Key
FXBLRUPBVBHCTR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1265896-03-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1265896-03-4.html