Merck
AMBH98C8E326
Ambeed, Inc.
Isoquinoline-6-carbaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL番号:
Iupac Name
6-isoquinolinecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H7NO/c12-7-8-1-2-10-6-11-4-3-9(10)5-8/h1-7H
InChI Key
SXPXHJKHWVCCRO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173089-81-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/173089-81-1.html