Merck
AMBH98C8E2BD
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-ethoxythiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.08
MDL番号:
Iupac Name
4-bromo-2-ethoxy-1,3-thiazole
Inchi Code
1S/C5H6BrNOS/c1-2-8-5-7-4(6)3-9-5/h3H,2H2,1H3
InChI Key
WWAHHXIZNAPEBY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/240816-34-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/240816-34-6.html