Merck
AMBH98C8E165
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
160.58
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C6H6ClFN2/c7-5-3(8)1-2-4(9)6(5)10/h1-2H,9-10H2
InChI Key
YCFLSVCGWIJYFH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/132915-81-2.html
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/132915-81-2.html