Merck
AMBH98C8E0EE
Ambeed, Inc.
1-((5-Bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl)piperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
334.23
MDL番号:
Iupac Name
1-[(5-bromo-2-methoxyphenyl)sulfonyl]piperidine
Inchi Code
1S/C12H16BrNO3S/c1-17-11-6-5-10(13)9-12(11)18(15,16)14-7-3-2-4-8-14/h5-6,9H,2-4,7-8H2,1H3
InChI Key
JEBKVIMEQBQNPT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/295360-83-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/295360-83-7.html