Merck
AMBH98C8E0C6
Ambeed, Inc.
2-Methylpyrimidin-4-amine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.59
MDL番号:
Iupac Name
2-methyl-4-pyrimidinamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H7N3.ClH/c1-4-7-3-2-5(6)8-4;/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8);1H
InChI Key
YAMGOCCGATVCSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/856974-20-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/856974-20-4.html