Merck
AMBH98C8DFE2
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-(4-methylpiperidin-1-yl)aniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.73
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4-(4-methyl-1-piperidinyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H17ClN2/c1-9-4-6-15(7-5-9)12-3-2-10(14)8-11(12)13/h2-3,8-9H,4-7,14H2,1H3
InChI Key
KDGRQSQBUKTTMH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/626208-15-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/626208-15-9.html