Merck
AMBH98C8DE42
Ambeed, Inc.
3-Amino-5-chloropyrazine-2-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
154.56
MDL番号:
Iupac Name
3-amino-5-chloro-2-pyrazinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-4-2-9-3(1-7)5(8)10-4/h2H,(H2,8,10)
InChI Key
FSVRTOKNIQGMQP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
90%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54632-11-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54632-11-0.html