Merck
AMBH98C8DDCB
Ambeed, Inc.
Methyl 5-(hydroxymethyl)furan-2-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
156.14
MDL番号:
Iupac Name
methyl 5-(hydroxymethyl)-2-furoate
Inchi Code
1S/C7H8O4/c1-10-7(9)6-3-2-5(4-8)11-6/h2-3,8H,4H2,1H3
InChI Key
GCVVHNKBMLQFCY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or viscous liquid or semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36802-01-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/36802-01-4.html