Merck
AMBH98C8D81E
Ambeed, Inc.
3-Ethyl 5-(4-nitrobenzyl) 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-3,5(4H)-dicarboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
374.35
MDL番号:
Iupac Name
3-ethyl 5-(4-nitrobenzyl) 6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-3,5(4H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C17H18N4O6/c1-2-26-16(22)14-9-18-20-8-7-19(10-15(14)20)17(23)27-11-12-3-5-13(6-4-12)21(24)25/h3-6,9H,2,7-8,10-11H2,1H3
InChI Key
SLNQMPZJSWXEGJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/623565-15-1.html
Synonym
3-ethyl5-(4-nitrobenzyl)6,7-dihydropyrazolo[1,5-a]pyrazine-3,5(4H)-dicarboxylate
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/623565-15-1.html