Merck
AMBH98C8D7AC
Ambeed, Inc.
1-Phenylbutane-1,4-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
166.22
MDL番号:
Iupac Name
1-phenyl-1,4-butanediol
Inchi Code
1S/C10H14O2/c11-8-4-7-10(12)9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,10-12H,4,7-8H2
InChI Key
OKWLUBCSBVYYTC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4850-50-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4850-50-4.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)