Merck
AMBH98C8D5C7
Ambeed, Inc.
Naphthalen-2-ylmethanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
240.71
MDL番号:
Iupac Name
2-naphthylmethanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C11H9ClO2S/c12-15(13,14)8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2
InChI Key
PJHVZZODQMXUDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/161448-78-8.html
Synonym
Naphthalen-2-ylmethanesulfonyl chloride
ピクトグラム
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/161448-78-8.html