Merck
AMBH98C8D566
Ambeed, Inc.
3-(N-Ethylaminocarbonyl)phenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
193.01
MDL番号:
Iupac Name
3-[(ethylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H12BNO3/c1-2-11-9(12)7-4-3-5-8(6-7)10(13)14/h3-6,13-14H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
WMMRKCBSJZVRRG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850567-21-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/850567-21-4.html