Merck
AMBH98C8D49F
Ambeed, Inc.
(3-((2-Chlorophenoxy)methyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
262.5
MDL番号:
Iupac Name
3-[(2-chlorophenoxy)methyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H12BClO3/c15-12-6-1-2-7-13(12)18-9-10-4-3-5-11(8-10)14(16)17/h1-8,16-17H,9H2
InChI Key
BQZSATLDHKVMHT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256358-67-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1256358-67-4.html