Merck
AMBH9884D739
Ambeed, Inc.
(3-Chloro-5-(diethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.51
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-5-[(diethylamino)carbonyl]phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H15BClNO3/c1-3-14(4-2)11(15)8-5-9(12(16)17)7-10(13)6-8/h5-7,16-17H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
KVYOLHXPKSCLCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957120-59-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/957120-59-1.html