Merck
AMBH9884D6A1
Ambeed, Inc.
Sodium 3,4-difluorobenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
180.09
MDL番号:
Iupac Name
sodium 3,4-difluorobenzoate
Inchi Code
1S/C7H4F2O2.Na/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9;/h1-3H,(H,10,11);/q;+1/p-1
InChI Key
ABEWMCSPOKFJCI-UHFFFAOYSA-M
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/522651-44-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/522651-44-1.html