Merck
AMBH9884D641
Ambeed, Inc.
4-Ethylpyrimidin-2-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
123.16
MDL番号:
Iupac Name
4-ethyl-2-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H9N3/c1-2-5-3-4-8-6(7)9-5/h3-4H,2H2,1H3,(H2,7,8,9)
InChI Key
JEXFHPIOWFXDCH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1193-85-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1193-85-7.html