Merck
AMBH9884D433
Ambeed, Inc.
1-(6-Aminobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.18
MDL番号:
Iupac Name
1-(6-amino-1,3-benzodioxol-5-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c1-5(11)6-2-8-9(3-7(6)10)13-4-12-8/h2-3H,4,10H2,1H3
InChI Key
DWTHYSZSRJOMSC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28657-75-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/28657-75-2.html