Merck
AMBH9884CFBE
Ambeed, Inc.
4-Cyanophenyl 4-ethylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
251.28
MDL番号:
Iupac Name
4-cyanophenyl 4-ethylbenzoate
Inchi Code
1S/C16H13NO2/c1-2-12-3-7-14(8-4-12)16(18)19-15-9-5-13(11-17)6-10-15/h3-10H,2H2,1H3
InChI Key
ULFIAHFQEURGOU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/56131-48-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/56131-48-7.html