Merck
AMBH9884CFB4
Ambeed, Inc.
2-(1-Benzylpyrrolidin-2-yl)propan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
219.33
MDL番号:
Iupac Name
2-(1-benzylpyrrolidin-2-yl)propan-2-ol
Inchi Code
1S/C14H21NO/c1-14(2,16)13-9-6-10-15(13)11-12-7-4-3-5-8-12/h3-5,7-8,13,16H,6,9-11H2,1-2H3
InChI Key
FUNFYSOGTPDVRK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74798-59-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/74798-59-7.html