Merck
AMBH9884CA6C
Ambeed, Inc.
(4-(Methylthio)phenyl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
153.25
MDL番号:
Iupac Name
4-(methylsulfanyl)benzylamine
Inchi Code
1S/C8H11NS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6,9H2,1H3
InChI Key
SBMPBXFNKYJNIC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/83171-39-5.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/83171-39-5.html