Merck
AMBH9884CA18
Ambeed, Inc.
5-Chloroindoline-2-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
197.62
MDL番号:
Iupac Name
5-chloro-2-indolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2/c10-6-1-2-7-5(3-6)4-8(11-7)9(12)13/h1-3,8,11H,4H2,(H,12,13)
InChI Key
FXZZXHFPSBXQKT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10241-98-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10241-98-2.html