Merck
AMBH9884C981
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-5-iodo-3-methylbenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
291.09
MDL番号:
Iupac Name
methyl 2-amino-5-iodo-3-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H10INO2/c1-5-3-6(10)4-7(8(5)11)9(12)13-2/h3-4H,11H2,1-2H3
InChI Key
UJLVVUDYGUFLCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1096481-48-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1096481-48-9.html