Merck
AMBH9884C53C
Ambeed, Inc.
7-Fluoroquinoline-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
172.16
MDL番号:
Iupac Name
7-fluoro-3-quinolinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H5FN2/c11-9-2-1-8-3-7(5-12)6-13-10(8)4-9/h1-4,6H
InChI Key
CRDISMZBOJPSJG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/352521-51-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/352521-51-8.html
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)