Merck
AMBH9884C4DB
Ambeed, Inc.
(3-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
220.08
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C11H17BN2O2/c1-13-5-7-14(8-6-13)11-4-2-3-10(9-11)12(15)16/h2-4,9,15-16H,5-8H2,1H3
InChI Key
HXGDRMHRVSAMGD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1139717-76-2.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1139717-76-2.html