Merck
AMBH9884C496
Ambeed, Inc.
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.15
MDL番号:
Iupac Name
1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H6N2O2/c11-8(12)6-3-10-7-4-9-2-1-5(6)7/h1-4,10H,(H,11,12)
InChI Key
UZICFJZCPFIGIJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/67058-74-6.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/67058-74-6.html