Merck
AMBH9884C319
Ambeed, Inc.
tert-Butyl ((2-(trifluoromethyl)pyridin-4-yl)methyl)carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
276.26
MDL番号:
Iupac Name
tert-butyl [2-(trifluoromethyl)-4-pyridinyl]methylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H15F3N2O2/c1-11(2,3)19-10(18)17-7-8-4-5-16-9(6-8)12(13,14)15/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI Key
XCSFOVMKSUOWGX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/916210-33-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/916210-33-8.html