Merck
AMBH9884C2CB
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5-(piperidin-1-ylmethyl)pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.16
MDL番号:
Iupac Name
3-bromo-5-(1-piperidinylmethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C11H15BrN2/c12-11-6-10(7-13-8-11)9-14-4-2-1-3-5-14/h6-8H,1-5,9H2
InChI Key
ZFVCJTZTBBYGPO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/866327-70-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/866327-70-0.html