Merck
AMBH9884C18F
Ambeed, Inc.
(3-(Phenylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.05
MDL番号:
Iupac Name
3-(anilinocarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C13H12BNO3/c16-13(15-12-7-2-1-3-8-12)10-5-4-6-11(9-10)14(17)18/h1-9,17-18H,(H,15,16)
InChI Key
ZFEJFNWZHUMGRH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/397843-71-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/397843-71-9.html