Merck
AMBH97F112D1
Ambeed, Inc.
NDSB 256-4T
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
257.35
MDL番号:
Iupac Name
3-(4-tert-butyl-1-pyridiniumyl)-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C12H19NO3S/c1-12(2,3)11-5-8-13(9-6-11)7-4-10-17(14,15)16/h5-6,8-9H,4,7,10H2,1-3H3
InChI Key
QMGYGZCGWOKPGR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/570412-84-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/570412-84-9.html