Merck
AMBH97F112BF
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4,5-difluorobenzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
173.55
MDL番号:
Iupac Name
3-chloro-4,5-difluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2ClF2N/c8-5-1-4(3-11)2-6(9)7(5)10/h1-2H
InChI Key
YJCJTNTXRXNHER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/103879-29-4.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/103879-29-4.html