Merck
AMBH97F1127E
Ambeed, Inc.
1-(7-Bromobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
243.06
MDL番号:
Iupac Name
1-(7-bromobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C9H7BrO3/c1-5(11)6-2-3-7(10)9-8(6)12-4-13-9/h2-3H,4H2,1H3
InChI Key
XYBMFZDGJMGEFB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1892297-27-6.html
Synonym
1-(7-bromobenzo[d][1,3]dioxol-4-yl)ethan-1-one
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1892297-27-6.html