Merck
AMBH97F1115D
Ambeed, Inc.
3-(Trifluoromethyl)quinoline-5-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
241.17
MDL番号:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)quinoline-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H6F3NO2/c12-11(13,14)6-4-8-7(10(16)17)2-1-3-9(8)15-5-6/h1-5H,(H,16,17)
InChI Key
UPZIZMMXEZXXIO-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1841081-82-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)