Merck
AMBH97F07B1B
Ambeed, Inc.
5-Fluorobenzo[d][1,3]dioxol-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
155.13
MDL番号:
Iupac Name
5-fluoro-1,3-benzodioxol-4-amine
Inchi Code
1S/C7H6FNO2/c8-4-1-2-5-7(6(4)9)11-3-10-5/h1-2H,3,9H2
InChI Key
HXEMSUWXUXWSHQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/492444-04-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/492444-04-9.html