Merck
AMBH97F078AC
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-ethylthiophene-3-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
152.22
MDL番号:
Iupac Name
2-amino-5-ethyl-3-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H8N2S/c1-2-6-3-5(4-8)7(9)10-6/h3H,2,9H2,1H3
InChI Key
DEYFOBPFHOSFPH-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/635302-32-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/635302-32-8.html