Merck
AMBH97F0769D
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(4-hydroxybutyl)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
208.26
MDL番号:
Iupac Name
methyl 4-(4-hydroxybutyl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H16O3/c1-15-12(14)11-7-5-10(6-8-11)4-2-3-9-13/h5-8,13H,2-4,9H2,1H3
InChI Key
KVKWRSNRAXOBFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/123910-88-3.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/123910-88-3.html