Merck
AMBH97F074CD
Ambeed, Inc.
(2,2,6,6-Tetramethyl-3,5-heptanedionato)lithium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
190.21
MDL番号:
Iupac Name
lithium 2,2,6,6-tetramethyl-3,5-dioxoheptan-4-ide
Inchi Code
1S/C11H19O2.Li/c1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h7H,1-6H3;/q-1;+1
InChI Key
JUZHUMQSMMHACA-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22441-13-0.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/22441-13-0.html