Merck
AMBH97F07497
Ambeed, Inc.
1-(4-(Diethylamino)phenyl)ethanone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
Iupac Name
1-[4-(diethylamino)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-4-13(5-2)12-8-6-11(7-9-12)10(3)14/h6-9H,4-5H2,1-3H3
InChI Key
HMIBQFXWSUBFTG-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5520-66-1.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5520-66-1.html