Merck
AMBH97F06B3E
Ambeed, Inc.
1-Cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
175.58
MDL番号:
Iupac Name
1-cyclopropyl-2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H8F3N.ClH/c6-5(7,8)4(9)3-1-2-3;/h3-4H,1-2,9H2;1H
InChI Key
SYGCZMSQFRLXRX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75702-99-7.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/75702-99-7.html