Merck
AMBH97F069F9
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methylquinoline-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
221.64
MDL番号:
Iupac Name
6-chloro-2-methyl-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2/c1-6-4-9(11(14)15)8-5-7(12)2-3-10(8)13-6/h2-5H,1H3,(H,14,15)
InChI Key
GSWWVOHRAYFEHC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/436087-49-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/436087-49-9.html