Merck
AMBH97F06763
Ambeed, Inc.
8-Fluoroquinolin-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
162.17
MDL番号:
Iupac Name
8-fluoro-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-2-6-4-7(11)5-12-9(6)8/h1-5H,11H2
InChI Key
ZXZAQZWSGSBUNR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936324-21-9.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/936324-21-9.html