Merck
AMBH97F06136
Ambeed, Inc.
Methyl 3-(4-chlorophenyl)propanoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
198.65
MDL番号:
Iupac Name
methyl 3-(4-chlorophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C10H11ClO2/c1-13-10(12)7-4-8-2-5-9(11)6-3-8/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3
InChI Key
YWDQMQUSUGZXMK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50561-69-8.html
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/50561-69-8.html